Learn More
Alfa Aesar™ 2-Chloro-4-fluoropyridine, 97%
Code produit 11394416
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11394416 5 g 5g
11384416 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11394416 Fournisseur Alfa Aesar™ Code fournisseur L20023.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 34941-91-8
Formule moléculaire C5H3ClFN
Poids moléculaire (g/mol) 131.534
Numéro MDL MFCD04039345
Clé InChI FGSAQRJRWCZLOB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pyridine, 2-chloro-4-fluoro, 2-chloro-4-fluoro pyridine, 2-chloro-4-fluoro-pyridine, pubchem6180, acmc-1aft7, 2-chlro-4-fluoroxypyridine, ksc222e0n, pyrimidine, 4-chloro-6-fluoro, abbypharma ap-14-5731
CID PubChem 2782792
Nom IUPAC 2-chloro-4-fluoropyridine
SMILES C1=CN=C(C=C1F)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloro-4-fluoropyridine
Point d’ébullition 140°C
Point d’éclair 54°C (129°F)
Quantité 5 g
Numéro UN UN2929
Beilstein 1634747
Poids de la formule 131.54
Pourcentage de pureté 97%