Learn More
2-chloro-4-fluorothiophénol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11485593
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11485593 5 g 5g
11475593 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11485593 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13498.06
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 175277-99-3 | C6H4ClFS | 162.606 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 175277-99-3
Formule moléculaire C6H4ClFS
Poids moléculaire (g/mol) 162.606
Numéro MDL MFCD00052936
Clé InChI KUAPPJSILOMQPC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-chloro-4-fluorothiophenol, 2-chloro-4-fluorobenzene-1-thiol, benzenethiol,2-chloro-4-fluoro, 2-chloro-4-fluoro-benzenethiol, benzenethiol, 2-chloro-4-fluoro, pubchem2850, acmc-1caad, 2-chloro-4-fluoro-thiophenol, 4-fluoro-2-chloro-benzenethiol, #
CID PubChem 519446
Nom IUPAC 2-chloro-4-fluorobenzénéthiol
SMILES C1=CC(=C(C=C1F)Cl)S
Specifications
Nom chimique ou matériau 2-Chloro-4-fluorothiophenol
Point d’ébullition 86°C to 88°C (15 mmHg)
Indice de réfraction 1.567
Quantité 5 g
Beilstein 8478226
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 162.61
Pourcentage de pureté 97%