Learn More
2-Chloro-4-fluorotoluene, 98%, ACROS Organics™
Code produit 10033730 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10033730 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10033730 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 311240250
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloro-4-fluorotoluene
CAS 452-73-3
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C7H6ClF
Quantité 25 g
Synonyme 2-chloro-4-fluorotoluene, benzene, 2-chloro-4-fluoro-1-methyl, 4-fluoro-2-chlorotoluene, 2-chlor-4-fluor-1-methylbenzol, pubchem1605, 2-chloro-4fluorotoluene, acmc-1adyb, 4-fluor-2-chlor-toluol, ksc235q0r, csarjiqzosvyha-uhfffaoysa
Clé InChI CSARJIQZOSVYHA-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)F)Cl
Nom IUPAC 2-chloro-4-fluoro-1-methylbenzene
Poids moléculaire (g/mol) 144.573
CID PubChem 96747
Poids de la formule 144.58