Learn More
2-chloro-4-fluorotoluène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11449776
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11449776 25 g 25g
11459776 100 g 100g
11469776 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11449776 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B20278.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 452-73-3 | C7H6ClF | 144.573 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 452-73-3
Formule moléculaire C7H6ClF
Poids moléculaire (g/mol) 144.573
Numéro MDL MFCD00000572
Clé InChI CSARJIQZOSVYHA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-chloro-4-fluorotoluene, benzene, 2-chloro-4-fluoro-1-methyl, 4-fluoro-2-chlorotoluene, 2-chlor-4-fluor-1-methylbenzol, pubchem1605, 2-chloro-4fluorotoluene, acmc-1adyb, 4-fluor-2-chlor-toluol, ksc235q0r, csarjiqzosvyha-uhfffaoysa
CID PubChem 96747
Nom IUPAC 2-chloro-4-fluoro-1-méthylbenzène
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)F)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloro-4-fluorotoluene
Densité 1.198
Point d’ébullition 154°C to 156°C
Point d’éclair 50°C (122°F)
Odeur Aromatic
Indice de réfraction 1.499
Quantité 25 g
Numéro UN UN1993
Beilstein 1931690
Poids de la formule 144.58
Pourcentage de pureté 98%