Learn More
2-Chloro-4-hydroxybenzaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15462118
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15462118 5 g 5g
15472118 250 mg 250mg
15452118 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15462118 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H55771.06
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 56962-11-9 | C7H5ClO2 | 156.565 g/mol
2-Chloro-4-hydroxybenzaldehyde, is used as an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2-chloro-4-hydroxybenzaldéhyde est utilisé comme matière première importante et intermédiaire utilisée dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Soluble dans les solvants organiques.
Remarques
Sensible à l’air. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stable dans les conditions de stockage recommandées. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 56962-11-9
Formule moléculaire C7H5ClO2
Poids moléculaire (g/mol) 156.565
Numéro MDL MFCD00052184
Clé InChI ZMOMCILMBYEGLD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzaldehyde, 2-chloro-4-hydroxy, 2-chloro-4-hydroxy-benzaldehyde, benzaldehyde, chloro-4-hydroxy, 2-chloro-4-hydroxybenzaldehyde, pubchem7366, acmc-209lv6, ksc497o6r, 2-chlor-4-hydroxy-benzaldehyd, 2-chloranyl-4-oxidanyl-benzaldehyde
CID PubChem 185363
Nom IUPAC 2-chloro-4-hydroxybenzaldéhyde
SMILES C1=CC(=C(C=C1O)Cl)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloro-4-hydroxybenzaldehyde
Point de fusion 145°C to 147°C
Quantité 5 g
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in organic solvents.
Poids de la formule 156.57
Pourcentage de pureté 97%