Learn More
2-Chloro-4-iodo-3-méthanol de pyridine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11484440
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11484440 1 g -
11474440 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11484440 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H50052.03
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 884494-44-4 | Molecular Formula: C6H5ClINO | Molecular Weight: 269.466 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 884494-44-4
Formule moléculaire C6H5ClINO
Poids moléculaire (g/mol) 269.466
Numéro MDL MFCD03095296
Clé InChI BZQRQPAKTCMYIA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-chloro-4-iodopyridin-3-yl methanol, 2-chloro-4-iodo-3-pyridinemethanol, 2-chloro-3-hydroxymethyl-4-iodopyridine, 2-chloro-4-iodo-pyridin-3-yl-methanol, acmc-20anzo, pubchem17089, 3-pyridinemethanol,2-chloro-4-iodo, 2-chloro-4-iodo-3-pyridyl methan-1-ol
CID PubChem 40418628
Nom IUPAC (2-chloro-4-iodopyridine-3-yl)méthanol
SMILES C1=CN=C(C(=C1I)CO)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloro-4-iodo-3-pyridinemethanol
Quantité 1 g
Sensibilité Light sensitive
Poids de la formule 269.47
Pourcentage de pureté 97%