Learn More
2-chloro-4-iodoaniline, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11469622
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11469622 100 g 100g
11449622 5 g 5g
11459622 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11469622 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10742.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 42016-93-3 | C6H5ClIN | 253.47 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 42016-93-3
Formule moléculaire C6H5ClIN
Poids moléculaire (g/mol) 253.47
Numéro MDL MFCD00025298
Clé InChI MYDAOWXYGPEPJT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-chloro-4-iodo-phenylamine, benzenamine, 2-chloro-4-iodo, 2-chloro-4-iodo-aniline, ccris 9438, zlchem 542, pubchem3811, 2-chloro-4-iodoanilline, 2-chloro-4-iodo aniline, acmc-1am5p, 2-chloro-4-iodophenylamine
CID PubChem 282930
Nom IUPAC 2-chloro-4-iodoaniline
SMILES NC1=CC=C(I)C=C1Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloro-4-iodoaniline
Point de fusion 68°C to 72°C
Quantité 100 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 2081106
Sensibilité Light sensitive
Poids de la formule 253.47
Pourcentage de pureté 98%