Learn More
2-Chloro-4-iodoaniline, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Chloro-4-iodoaniline |
| CAS | 42016-93-3 |
| Formule moléculaire | C6 H5 Cl I N |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | 2-Chloro-4-iodo-benzenamine, NSC 137040 |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H5ClIN/c7-5-3-4(8)1-2-6(5)9/h1-3H,9H2 |
| SMILES | Nc1ccc(I)cc1Cl |
| Nom IUPAC | 2-chloro-4-iodoaniline |
| Poids moléculaire (g/mol) | 253.47 |
| Poids de la formule | 252.9155 |