Learn More
Acide 2-chloro-4-méthoxybenzèneboronique, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11491480
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11491480 5 g 5g
11481480 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11491480 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H26917.06
 Article restreint
Expédition estimée: 22-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 219735-99-6 | Molecular Formula: C7H8BClO3 | Molecular Weight: 186.40 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 219735-99-6
Formule moléculaire C7H8BClO3
Poids moléculaire (g/mol) 186.40
Numéro MDL MFCD03411935
Clé InChI LOCGPWGCRVKCFN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-chloro-4-methoxyphenyl boronic acid, 2-chloro-4-methoxybenzeneboronic acid, 4-borono-3-chloroanisole, 2-chloro-4-methoxyphenyl-boronic acid, boronic acid, 2-chloro-4-methoxyphenyl, 2-chloro-4-methoxyphenylboronicacid, pubchem1781, 2-chloro-4-methoxy-phenyl boronic acid, acmc-209fq2, ksc201q2h
CID PubChem 2773330
Nom IUPAC acide (2-chloro-4-méthoxyphényl)boronique
SMILES COC1=CC=C(B(O)O)C(Cl)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloro-4-methoxybenzeneboronic acid
Point de fusion ∼202°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 186.4
Pourcentage de pureté 95%