Learn More
Acide 2-chloro-4-méthoxybenzoïque, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15434687
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15434687 5 g 5g
15424687 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15434687 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H32014.06
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 21971-21-1 | C8H7ClO3 | 186.591 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 21971-21-1
Formule moléculaire C8H7ClO3
Poids moléculaire (g/mol) 186.591
Numéro MDL MFCD00085943
Clé InChI IBANGHTVBPZCHF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-chloro-4-methoxy-benzoic acid, 2-chloro-4-methyloxy benzoic acid, benzoic acid, 2-chloro-4-methoxy, 2-chloro-4-methoxybenzoicacid, 2-chloranissaure, pubchem14030, 2-chloro-p-anisic acid, ksc494q0b, 4-methoxy-2-chloro-benzoic acid
CID PubChem 12648026
Nom IUPAC Acide2-chloro-4-méthoxybenzoïque
SMILES COC1=CC(=C(C=C1)C(=O)O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloro-4-methoxybenzoic acid
Quantité 5 g
Poids de la formule 186.59
Pourcentage de pureté 98%