Learn More
2-chloro-4-méthoxyphénol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11447987
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11447987 25 g 25g
11437987 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11447987 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A16652.14
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 18113-03-6 | C7H7ClO2 | 158.581 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 18113-03-6
Formule moléculaire C7H7ClO2
Poids moléculaire (g/mol) 158.581
Numéro MDL MFCD00070773
Clé InChI GNVRRKLFFYSLGT-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 87459
Nom IUPAC 2-chloro-4-méthoxyphénol
SMILES COC1=CC(=C(C=C1)O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloro-4-methoxyphenol
Point de fusion 39°C to 44°C
Densité 1.153
Point d’éclair 85°C (185°F)
Odeur Phenol-like
Quantité 25 g
Beilstein 1936412
Synonyme 3-chloro-4-hydroxyanisole, phenol, chloro-4-methoxy, phenol, 2-chloro-4-methoxy, pubchem3663, 2-chloro-4-methoxy-phenol, acmc-1c55n, phenol,2-chloro-4-methoxy, ksc445k0p, 2-chloro-4-methoxyphenol
Poids de la formule 158.59
Pourcentage de pureté 97%