Learn More
2-chloro-4-méthoxyphénol, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10771155 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10771155 5 g Flacon en verre 5g
10289303 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10771155 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 294100050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 18113-03-6
Numéro MDL MFCD00070773
Clé InChI GNVRRKLFFYSLGT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-chloro-4-hydroxyanisole, phenol, chloro-4-methoxy, phenol, 2-chloro-4-methoxy, pubchem3663, 2-chloro-4-methoxy-phenol, acmc-1c55n, phenol,2-chloro-4-methoxy, ksc445k0p, 2-chloro-4-methoxyphenol
CID PubChem 87459
Nom IUPAC 2-chloro-4-méthoxyphénol
SMILES COC1=CC(=C(C=C1)O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloro-4-methoxyphenol
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 38°C to 43°C
Couleur Blanc à jaune
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C7H7ClO2
Formule linéaire ClC6H3(OCH3)OH
Quantité 5 g
Poids moléculaire (g/mol) 158.581
Poids de la formule 158.58
Pourcentage de pureté ≥96.0%
Forme physique Crystalline Low Melting Solid
Afficher plus Afficher moins
RUO– À des fins de recherche uniquement