Learn More
2-Chloro-4-methyl-3-nitropyridine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11371989
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11371989 5 g 5g
11361989 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11371989 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H26057.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 23056-39-5
Formule moléculaire C6H5ClN2O2
Poids moléculaire (g/mol) 172.568
Numéro MDL MFCD00012347
Clé InChI JHARVUVBTAAPLA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-chloro-3-nitro-4-picoline, pyridine, 2-chloro-4-methyl-3-nitro, 2-chloro-3-nitro-4-methylpyridine, 2-chloro-4-methyl-3-nitro-pyridine, pubchem6148, acmc-1cui4, 2-chloro-3-nitro4-picoline, ksc496c3n, 2-chlor-4-methyl-3-nitropyridin
CID PubChem 345363
Nom IUPAC 2-chloro-4-méthyl-3-nitropyridine
SMILES CC1=C(C(=NC=C1)Cl)[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloro-4-methyl-3-nitropyridine
Point de fusion 52°C to 54°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Quantité 5 g
Numéro UN UN2811
Sensibilité Hygroscopic
Poids de la formule 172.57
Pourcentage de pureté 97%