Learn More
2-Chloro-4-méthyl-3-nitropyridine, TRC
Code produit 30363331
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
1 g
2 g
Conditionnement:
1g
2g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30363331 500 mg -
30359529 2 g 2g
30362203 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30363331 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC369145500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 23056-39-5
Formule moléculaire C6H5ClN2O2
Poids moléculaire (g/mol) 172.57
Synonyme 2-Chloro-3-nitro-4-picoline, 2-Chloro-3-nitro-4-methylpyridine, NSC 402977
Nom IUPAC 2-chloro-4-méthyl-3-nitropyridine
SMILES Cc1ccnc(Cl)c1[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloro-4-methyl-3-nitropyridine
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C6H5ClN2O2/c1-4-2-3-8-6(7)5(4)9(10)11/h2-3H,1H3
Poids de la formule 172.004