Learn More
2-Chloro-4-méthylaniline, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11449997
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11449997 5 g 5g
11459997 25 g 25g
11469997 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11449997 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B22935.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 615-65-6 | C7H8ClN | 141.598 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 615-65-6
Formule moléculaire C7H8ClN
Poids moléculaire (g/mol) 141.598
Numéro MDL MFCD00007666
Clé InChI XGYLSRFSXKAYCR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-chloro-p-toluidine, benzenamine, 2-chloro-4-methyl, 4-amino-3-chlorotoluene, p-toluidine, 2-chloro, 2-chlor-4-toluidin, 4-methyl-2-chloroaniline, unii-k59isj2ko1, 2-chlor-4-toluidin czech, ccris 2887, 3-chloro-4-aminotoluene
CID PubChem 12007
Nom IUPAC 2-chloro-4-méthylaniline
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)N)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloro-4-methylaniline
Point de fusion 7°C
Densité 1.151
Point d’ébullition 223°C to 225°C
Point d’éclair 99°C (210°F)
Indice de réfraction 1.575
Quantité 5 g
Numéro UN UN3429
Beilstein 774514
Poids de la formule 141.6
Pourcentage de pureté 98%