Learn More
2-chloro-4-méthylaniline, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10427392 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mL
25 mL
100 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
25mL
5mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10427392 5 mL Flacon en verre 5mL
10113400 25 mL Flacon en verre 25mL
10289503 100 mL Flacon en verre 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10427392 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 154670050
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 615-65-6 | C7H8ClN | 141.6 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 615-65-6
Formule moléculaire C7H8ClN
Poids moléculaire (g/mol) 141.6
Numéro MDL MFCD00007666
Clé InChI XGYLSRFSXKAYCR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-chloro-p-toluidine, benzenamine, 2-chloro-4-methyl, 4-amino-3-chlorotoluene, p-toluidine, 2-chloro, 2-chlor-4-toluidin, 4-methyl-2-chloroaniline, unii-k59isj2ko1, 2-chlor-4-toluidin czech, ccris 2887, 3-chloro-4-aminotoluene
CID PubChem 12007
Nom IUPAC 2-chloro-4-méthylaniline
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)N)Cl
Spezifikation
Nom chimique ou matériau 2-Chloro-4-methylaniline
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 7°C
Couleur Marron à jaune
Densité 1.1510g/mL
Point d’ébullition 223°C to 225°C
Point d’éclair 99°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire ClC6H3(CH3)NH2
Indice de réfraction 1.5740 to 1.576
Quantité 5 mL
Beilstein 12, 989
Gravité spécifique 1.151
Poids de la formule 141.6
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Chloro-4-methylaniline
Signalwort
  • Dangers
Gefahrenkategorie
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Gefahrenhinweis
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Sicherheitshinweis
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P264-Se laver le visage, les mains soigneusement après manipulation.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.