Learn More
Acide 2-chloro-4-(méthylsulfonyl)benzoïque, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit 10683625
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10683625 10 g 10g
10265274 25 g 25g
10406794 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10683625 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur JFD01500EA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 53250-83-2
Formule moléculaire C8H6ClO4S
Poids moléculaire (g/mol) 233.64
Numéro MDL MFCD00216496
Clé InChI CTTWSFIIFMWHLQ-UHFFFAOYSA-M
Synonyme 2-chloro-4-methylsulfonyl benzoic acid, 2-chloro-4-methylsulphonylbenzoic acid, 2-chloro-4-methanesulfonylbenzoic acid, benzoic acid, 2-chloro-4-methylsulfonyl, 2-chloro-4-methanesulfonyl-benzoic acid, 2-chloro-4-methylsulfonyl benzoic acid dry basis, maybridge1_004133, cmba, pubchem20281, acmc-1aupa
CID PubChem 735863
Nom IUPAC 2-chloro-4-methanesulfonylbenzoate
SMILES CS(=O)(=O)C1=CC=C(C([O-])=O)C(Cl)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloro-4-(methylsulfonyl)benzoic acid
% min. CAS 95.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 10 g
Poids de la formule 234.66
Pourcentage de pureté 95%