Learn More
Acide 2-chloro-4-(méthylsulfonyl)benzoïque, 96 %, Thermo Scientific™
Code produit 11426996
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
2.5 g
Conditionnement:
1g
2.50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11426996 2.5 g 2.50g
11416996 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11426996 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B25319.88
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 53250-83-2
Formule moléculaire C8H6ClO4S
Poids moléculaire (g/mol) 233.64
Numéro MDL MFCD00216496
Clé InChI CTTWSFIIFMWHLQ-UHFFFAOYSA-M
Synonyme 2-chloro-4-methylsulfonyl benzoic acid, 2-chloro-4-methylsulphonylbenzoic acid, 2-chloro-4-methanesulfonylbenzoic acid, benzoic acid, 2-chloro-4-methylsulfonyl, 2-chloro-4-methanesulfonyl-benzoic acid, 2-chloro-4-methylsulfonyl benzoic acid dry basis, maybridge1_004133, cmba, pubchem20281, acmc-1aupa
CID PubChem 735863
Nom IUPAC 2-chloro-4-acide méthylsulfonylbenzoïque
SMILES CS(=O)(=O)C1=CC=C(C([O-])=O)C(Cl)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloro-4-(methylsulfonyl)benzoic acid
Point de fusion 191°C to 196°C
Quantité 2.5 g
Poids de la formule 234.66
Pourcentage de pureté 96%