Learn More
Acide 2-chloro-4-méthylsulfonylbenzoïque, 95 %, Thermo Scientific™
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsSpecifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 2-Chloro-4-methylsulphonylbenzoic acid |
| Note relative au nom | 95% |
| % min. CAS | 94.0 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Point de fusion | 192.0°C to 193.0°C |
| Couleur | Rose ou blanc à jaune |
| Perte à la dessiccation | 5% max. |
| Spectre IR | Authentique |
| Plage de pourcentage du dosage | 95% |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- 2-Chloro-4-methylsulphonylbenzoic acid
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
RUO– À des fins de recherche uniquement