Learn More
2-chloro-4-nitroaniline, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11457917
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
5000 g
Conditionnement:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11457917 5000 g 5000g
11447917 250 g 250g
11437917 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11457917 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A16586.0I
 Article restreint
Expédition estimée: 16-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 121-87-9 | C6H5ClN2O2 | 172.568 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 121-87-9
Formule moléculaire C6H5ClN2O2
Poids moléculaire (g/mol) 172.568
Numéro MDL MFCD00007665
Clé InChI LOCWBQIWHWIRGN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ocpna, 2-chloro-4-nitrobenzenamine, o-chloro-p-nitroaniline, 4-nitro-2-chloroaniline, benzenamine, 2-chloro-4-nitro, 1-amino-2-chloro-4-nitrobenzene, aniline, 2-chloro-4-nitro, unii-xsa3zx337b, 2-chloro-4-nitro-phenylamine, ortho-chloro-para-nitroaniline
CID PubChem 8492
Nom IUPAC 2-chloro-4-nitroaniline
SMILES C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])Cl)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloro-4-nitroaniline
Point de fusion 106°C to 109°C
Point d’ébullition 320°C (decomposition)
Point d’éclair 193°C (379°F)
Odeur Weak, Characteristic
Quantité 5000 g
Numéro UN UN2237
Beilstein 638657
Poids de la formule 172.57
Pourcentage de pureté ≥98%