Learn More
2-Chloro-4-nitrobenzamide98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11486380
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11486380 25 g 25g
11476380 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11486380 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A19702.14
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 3011-89-0 | C7H5ClN2O3 | 200.578 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3011-89-0
Formule moléculaire C7H5ClN2O3
Poids moléculaire (g/mol) 200.578
Numéro MDL MFCD00017119
Clé InChI GFGSZUNNBQXGMK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme aklomide, aklomix, clomide, alkomide, benzamide, 2-chloro-4-nitro, component of aklomix, component of novastat-w, unii-b0e341ra20, 2-chloro-4-nitro benzamide, dsstox_cid_21405
CID PubChem 2075
Nom IUPAC 2-chloro-4-nitrobenzamide
SMILES C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])Cl)C(=O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloro-4-nitrobenzamide
Point de fusion 168°C to 172°C
Quantité 25 g
Beilstein 1966537
Poids de la formule 200.58
Pourcentage de pureté 98%