Learn More
Acide 2-chloro-4-nitrobenzoïque, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10060860 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10060860 100 g 100g
10152660 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10060860 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 109651000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 99-60-5 | C7H4ClNO4 | 201.57 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 99-60-5
Formule moléculaire C7H4ClNO4
Poids moléculaire (g/mol) 201.57
Numéro MDL MFCD00007209
Clé InChI QAYNSPOKTRVZRC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-chloro-4-nitrobenzoic acid, benzoic acid, 2-chloro-4-nitro, kyselina 2-chloro-4-nitrobenzoova, kyselina 2-chloro-4-nitrobenzoova czech, 2-chloro-4-nitrobenzoic, 2-chloro-4-nitro-benzoic acid, 2-chloro-4-nitro benzoic acid, 2-chloro-4-nitrobenzoicacid, pubchem20257, acmc-209sde
CID PubChem 7448
SMILES C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])Cl)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloro-4-nitrobenzoic acid
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 139.0°C to 143.0°C
Couleur Vert à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire ClC6H3(NO2)CO2H
Quantité 100 g
Beilstein 09, 404
Informations sur la solubilité Solubility in water: 1g/L (20 c)
Poids de la formule 201.57
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Chloro-4-nitrobenzoic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.