Learn More
2-Chloro-4-nitrobenzonitrile, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10415413
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10415413 10 g Flacon en verre ambré 10g
10021894 25 g Flacon en verre ambré 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10415413 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur XAX00005EA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 28163-00-0
Formule moléculaire C7H3ClN2O2
Poids moléculaire (g/mol) 182.56
Numéro MDL MFCD00052203
Clé InChI ZIGQFRQZYVQQDR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-chloro-4-nitro-benzonitrile, benzonitrile, 2-chloro-4-nitro, 2-chloro-4-nitrobenzenecarbonitrile, pubchem18759, acmc-1ceg9, 2-chloro-4-nitrobenzonitril, chloronitrobenzenecarbonitrile, 3-chloro-4-cyanonitrobenzene, ksc497k1r
CID PubChem 141401
Nom IUPAC 2-chloro-4-nitrobenzonitrile
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=C(C#N)C(Cl)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-chloro-4-nitrobenzonitrile
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 10 g
Poids de la formule 182.57
Pourcentage de pureté 97%