Learn More
2-chloro-4-nitrobenzonitrile, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 11434004
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11434004 5 g 5g
11424004 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11434004 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11977.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 28163-00-0
Formule moléculaire C7H3ClN2O2
Poids moléculaire (g/mol) 182.56
Numéro MDL MFCD00052203
Clé InChI ZIGQFRQZYVQQDR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-chloro-4-nitro-benzonitrile, benzonitrile, 2-chloro-4-nitro, 2-chloro-4-nitrobenzenecarbonitrile, pubchem18759, acmc-1ceg9, 2-chloro-4-nitrobenzonitril, chloronitrobenzenecarbonitrile, 3-chloro-4-cyanonitrobenzene, ksc497k1r
CID PubChem 141401
Nom IUPAC 2-chloro-4-nitrobenzonitrile
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=C(C#N)C(Cl)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloro-4-nitrobenzonitrile
Point de fusion 78°C to 82°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 182.57
Pourcentage de pureté 98%