Learn More
2-Chloro-4-nitroimidazole, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 2-Chloro-4-nitroimidazole |
| Quantité | 1 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C3H2ClN3O2/c4-3-5-1-2(6-3)7(8)9/h1H,(H,5,6) |
| Poids de la formule | 146.9836 |