Learn More
2-Chloro-4-nitroimidazole, TRC
Code produit 30367165
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30367165 5 g -
30352005 1 g 1g
30349575 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30367165 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC3739355G
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 57531-37-0
Formule moléculaire C3H2ClN3O2
Poids moléculaire (g/mol) 147.52
Synonyme 2-Chloro-5-nitro-1H-imidazole, 2-Chloro-4(5)-nitroimidazole, 2-Chloro-4-nitro-1H-imidazole, 2-Chloro-4-nitroimidazole, P21
Nom IUPAC 2-chloro-5-nitro-1H-imidazole
SMILES [O-][N+](=O)c1c[nH]c(Cl)n1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloro-4-nitroimidazole
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C3H2ClN3O2/c4-3-5-1-2(6-3)7(8)9/h1H,(H,5,6)
Poids de la formule 146.9836