Learn More
2-Chloro-4-nitrophénol, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Chloro-4-nitrophenol |
| CAS | 619-08-9 |
| Formule moléculaire | C6 H4 Cl N O3 |
| Quantité | 25 g |
| Synonyme | 2-Chloro-4-nitrophenol, NSC 1316, Nitrofungin |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H4ClNO3/c7-5-3-4(8(10)11)1-2-6(5)9/h1-3,9H |
| SMILES | Oc1ccc(cc1Cl)[N+](=O)[O-] |
| Nom IUPAC | 2-chloro-4-nitrophénol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 173.55 |
| Poids de la formule | 172.988 |