Learn More
Isocyanate de 2-Chloro-4-nitrophényle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11323316
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
1 g
5 g
missing translation for 'unitSize':
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité missing translation for 'unitSize'
11323316 5 g 5g
11313316 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 missing translation for 'options'
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11323316 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Alfa Aesar missing translation for 'supplierNo' L12685.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
CAS: 40397-95-3 | C7H3ClN2O3 | 198.56 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 40397-95-3
Formule moléculaire C7H3ClN2O3
Poids moléculaire (g/mol) 198.56
Numéro MDL MFCD00037063
Clé InChI POLDSAUWRJCSOK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-chloro-4-nitrophenyl isocyanate, 2-chloro-4-nitrophenylisocyanate, acmc-1ama4, 2-chloro-4-nitrobenzenisocyanate, 2-chloro-1-isocyanato-4-nitro-benzene, 2-chloranyl-1-isocyanato-4-nitro-benzene
CID PubChem 4614221
Nom IUPAC 2-chloro-1-isocyanato-4-nitrobenzene
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC(Cl)=C(C=C1)N=C=O
Specifications
Nom chimique ou matériau 2-Chloro-4-nitrophenyl isocyanate
Point de fusion 59°C to 63°C
Quantité 5 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 2841619
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 198.57
Pourcentage de pureté 97%