Learn More
Isothiocyanate de 2-chloro-4-nitrophényle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11313066
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11313066 1 g 1g
11323066 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11313066 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L10898.03
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 23165-64-2 | C7H3ClN2O2S | 214.62 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 23165-64-2
Formule moléculaire C7H3ClN2O2S
Poids moléculaire (g/mol) 214.62
Numéro MDL MFCD00041244
Clé InChI JSYNALWWKRNZDX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-chloro-4-nitrophenyl isothiocyanate, 2-chloro-4-nitrophenylisothiocyanate, benzene,2-chloro-1-isothiocyanato-4-nitro, 2-chloro-4-nitrobenzenisothiocyanate, acmc-1cg9c, 2-chloranyl-1-isothiocyanato-4-nitro-benzene
CID PubChem 2757736
Nom IUPAC 2-chloro-1-isothiocyanato-4-nitrobenzène
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC(Cl)=C(C=C1)N=C=S
Specifications
Nom chimique ou matériau 2-Chloro-4-nitrophenyl isothiocyanate
Point de fusion 95°C to 99°C
Odeur Irritating
Quantité 1 g
Numéro UN UN2923
Beilstein 2972987
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 214.63
Pourcentage de pureté 97%