Learn More
2-Chloro-4-nitrotoluène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11465557
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11465557 25 g 25g
11475557 100 g 100g
11485557 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11465557 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B23542.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 121-86-8 | C7H6ClNO2 | 171.58 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 121-86-8
Formule moléculaire C7H6ClNO2
Poids moléculaire (g/mol) 171.58
Numéro MDL MFCD00007210
Clé InChI LLYXJBROWQDVMI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-chloro-4-nitrotoluene, benzene, 2-chloro-1-methyl-4-nitro, o-chloro-p-nitrotoluol, toluene, 2-chloro-4-nitro, 3-chloro-4-methylnitrobenzene, 2-chlor-4-nitrotoluen, unii-9t26lnr6t8, 2-chloro-4-nitrotoluen czech, 2,4-chloronitrotoluene, 2-chloro-4-nitro-1-methylbenzene
CID PubChem 8491
Nom IUPAC 2-chloro-1-méthyl-4-nitrobenzène
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)[N+](=O)[O-])Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloro-4-nitrotoluene
Point de fusion 62°C to 66°C
Point d’ébullition 260°C
Quantité 25 g
Numéro UN UN3457
Beilstein 1817924
Poids de la formule 171.58
Pourcentage de pureté 98%