Learn More
2-Chloro-4-nitrotoluène, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Chloro-4-nitrotoluene |
| CAS | 121-86-8 |
| Formule moléculaire | C7 H6 Cl N O2 |
| Quantité | 250 g |
| Synonyme | Toluene, 2-chloro-4-nitro- (7CI,8CI), 2-Chloro-1-methyl-4-nitrobenzene, 1-Chloro-2-methyl-5-nitrobenzene, 1-Methyl-2-chloro-4-nitrobenzene, 2-Chloro-4-nitro-1-methylbenzene, 2-Chloro-4-nitrophenylmethane, 2-Chloro-4-nitrotoluene, 3-Chloro-4-methyl-1-nitrobenzene, 3-Chloro-4-methylnitrobenzene, 4-Nitro-2-chlorotoluene, NSC 60111 |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H6ClNO2/c1-5-2-3-6(9(10)11)4-7(5)8/h2-4H,1H3 |
| SMILES | Cc1ccc(cc1Cl)[N+](=O)[O-] |
| Nom IUPAC | 2-chloro-1-méthyl-4-nitrobenzène |
| Poids moléculaire (g/mol) | 171.58 |
| Poids de la formule | 171.0087 |