Learn More
(2-chloro-4-pyridinyl)méthanol, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10767115
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10767115 1 g Flacon en verre ambré 1g
10092264 5 g Flacon en verre ambré 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10767115 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC53609DA
 Article restreint
Expédition estimée: 05-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 100704-10-7
Formule moléculaire C6H6ClNO
Poids moléculaire (g/mol) 143.57
Numéro MDL MFCD06858767
Clé InChI UDDVPFLXGOBESH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-chloropyridin-4-yl methanol, 2-chloropyridine-4-methanol, 2-chloro-4-hydroxymethyl pyridine, 2-chloro-pyridine-4-yl-methanol, 2-chloro-pyridin-4-yl-methanol, 2-chloro-4-pyridinyl methanol, 4-pyridinemethanol, 2-chloro, 2-chloro-4-hydroxymethylpyridine, 2-chloro-4-pyridinemethanol, 2-chloro-4-pyridyl methan-1-ol
CID PubChem 7062237
Nom IUPAC (2-chloropyridine-4-yl)méthanol
SMILES C1=CN=C(C=C1CO)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau (2-Chloro-4-pyridinyl)methanol
% min. CAS 94.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 143.57
Pourcentage de pureté 95%