Learn More
2-chloro-4-thien-2-ylpyrimidine, Thermo Scientific™, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10694005
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10694005 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10615305 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10694005 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MO07890CB
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Identifiants chimiques
CAS 83726-75-4
Formule moléculaire C8H5ClN2S
Poids moléculaire (g/mol) 196.652
Numéro MDL MFCD08690327
Clé InChI DTDHCBGOLGIIOA-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 14117941
Nom IUPAC 2-chloro-4-thiophène-2-ylpyrimidine
SMILES C1=CSC(=C1)C2=NC(=NC=C2)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloro-4-thien-2-ylpyrimidine
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Synonyme 2-chloro-4-thiophen-2-yl pyrimidine, 2-chloro-4-thien-2-ylpyrimidine, pyrimidine, 2-chloro-4-2-thienyl, 2-chloro-4-thiophen-2-yl-pyrimidine, 2-chloro-4-2-thienyl pyrimidine, 2-chloro-4-thien-2-yl pyrimidine, 2-2-chloropyrimidin-4-yl thiophene, pyrimidine,2-chloro-4-2-thienyl
Poids de la formule 196.66
Pourcentage de pureté 97%