Learn More
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)aniline, 98%, BLD Pharm™
Code produit 30986988
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
1 kg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30986988 10 g
30980501 1 kg
30974404 100 g
30971278 500 g
30977821 5 g
30976546 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 30986988 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD1034410g
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloro-4-(trifluoromethyl)aniline
CAS 39885-50-2
Formule moléculaire C7H5ClF3N
Numéro MDL MFCD00042563
Quantité 10 g
SMILES C1=C(C(F)(F)F)C=CC(=C1Cl)N
Poids moléculaire (g/mol) 195.57
Pourcentage de pureté 98%