Learn More
2-Chloro-4-(trifluorométhyle)aniline, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11484933
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11484933 25 g 25g
11474933 5 g 5g
11389429 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11484933 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12242.14
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 39885-50-2 | C7H5ClF3N | 195.57 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 39885-50-2
Formule moléculaire C7H5ClF3N
Poids moléculaire (g/mol) 195.57
Numéro MDL MFCD00042563
Clé InChI MBBUTABXEITVNY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-chloro-4-trifluoromethyl aniline, 4-amino-3-chlorobenzotrifluoride, 4-amino-5-chloro-benzotrifluoride, benzenamine, 2-chloro-4-trifluoromethyl, 3-chloro-4-aminobenzotrifluoride, 2-chloro-4-trifluoromethyl-phenylamine, 2-chloro-4-trifluoromethyl benzenamine, 2-chloro-4-trifluoromethyl phenylamine, 4-amino-3-chloro-benzotrifluoride, pubchem2474
CID PubChem 162001
Nom IUPAC 2-chloro-4-(trifluorométhyl)aniline
SMILES NC1=CC=C(C=C1Cl)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloro-4- (trifluoromethyl)aniline
Densité 1.434
Point d’ébullition 214°C to 218°C
Point d’éclair 103°C (217°F)
Indice de réfraction 1.5015
Quantité 25 g
Numéro UN UN2810
Beilstein 4179703
Poids de la formule 195.57
Pourcentage de pureté 98%