Learn More
Acide 2-chloro-4-(trifluorométhyl)benzèneboronique, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11334546
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11334546 5 g 5g
11324546 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11334546 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L20103.06
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 254993-59-4 | C7H5BClF3O2 | 224.37 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 254993-59-4
Formule moléculaire C7H5BClF3O2
Poids moléculaire (g/mol) 224.37
Numéro MDL MFCD02684337
Clé InChI JKSUCAFAUNSPLO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-chloro-4-trifluoromethyl phenylboronic acid, 2-chloro-4-trifluoromethylphenylboronic acid, 2-chloro-4-trifluoromethyl benzeneboronic acid, 2-chloro-4-trifluoromethyl phenyl boronic acid, 2-chloro-4-trifluoromethyl phenylboronicacid, 2-chloro-4-trifluoromethylphenyl boronic acid, boronic acid, 2-chloro-4-trifluoromethyl phenyl, 2-fluoro-4-iodophenylboronicacid
CID PubChem 2783251
Nom IUPAC Acide [24-chloro--(trifluorométhyl)phényl]boronique
SMILES OB(O)C1=C(Cl)C=C(C=C1)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
Point de fusion 110°C to 112°C
Quantité 5 g
Beilstein 9263388
Poids de la formule 224.38
Pourcentage de pureté 96%