Learn More
2-Chloro-4-(trifluorométhyl)chlorure de benzènesulfonyle, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11359645
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11359645 5 g 5g
11349645 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11359645 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L19105.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 175205-54-6
Formule moléculaire C7H3Cl2F3O2S
Poids moléculaire (g/mol) 279.05
Numéro MDL MFCD00052912
Clé InChI NJXDBSSSDPOAFI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-chloro-4-trifluoromethyl benzene-1-sulfonyl chloride, 2-chloro-4-trifluoromethyl benzenesulfonyl chloride, 2-chloro-4-trifluoromethyl benzenesulphonylchloride, 2-chloro-4-trifluoromethyl benzenesulphonyl chloride, 2-chloro-4-trifluoromethyl benzenesulfonylchloride, 2-chloro-4-trifluoromethyl benzenesulfonyl, 2-chloro-4-trifluoromethyl-benzenesulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 2-chloro-4-trifluoromethyl, pubchem5104, acmc-1bwmt
CID PubChem 2736675
Nom IUPAC 2-chloro-4-(trifluoromethyl)benzene-1-sulfonyl chloride
SMILES FC(F)(F)C1=CC(Cl)=C(C=C1)S(Cl)(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzenesulfonyl chloride
Point de fusion 35°C to 39°C
Densité 1.6
Point d’ébullition 70°C to 71°C (0.5 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.575
Quantité 5 g
Numéro UN UN3261
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 279.07
Pourcentage de pureté 97%