Learn More
2-Chloro-4-(trifluorométhyl)benzonitrile, 98 %, Thermo Scientific™
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile |
| Point de fusion | 82°C to 83°C (8mmHg) |
| Densité | 1.389 |
| Point d’ébullition | 192°C to 193°C |
| Point d’éclair | >104°C (220°F) |
| Odeur | Characteristic |
| Indice de réfraction | 1.484 |
| Quantité | 25 g |
| Numéro UN | UN3276 |
| Poids de la formule | 205.57 |
| Afficher plus |