Learn More
Alfa Aesar™ 2-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyrimidine, 97%
Code produit 15498078
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15498078 1 g 1g
15408088 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15498078 Fournisseur Alfa Aesar™ Code fournisseur H61522.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 33034-67-2
Formule moléculaire C5H2ClF3N2
Poids moléculaire (g/mol) 182.53
Numéro MDL MFCD00115111
Clé InChI FZRBTBCCMVNZBD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-chloro-4-trifluoromethyl pyrimidine, pyrimidine, 2-chloro-4-trifluoromethyl, 4-trifluoromethyl-2-chloropyrimidine, 2-chloro-4-trifluoromethyl-pyrimidine, pubchem6907, acmc-209hxy, ksc222e4j, abbypharma ap-10-1130
CID PubChem 2773912
Nom IUPAC 2-chloro-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
SMILES C1=CN=C(N=C1C(F)(F)F)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
Point d’ébullition 60°C (10 mmHg)
Point d’éclair 49°C (120°F)
Quantité 1 g
Numéro UN UN1993
Poids de la formule 182.53
Pourcentage de pureté 97%