Learn More
2-Chloro-4-(trifluorométhyl)pyrimidine, TRC
Code produit 30358914
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30358914 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30358914 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC4219751G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
CAS 33034-67-2
Formule moléculaire C5 H2 Cl F3 N2
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C5H2ClF3N2/c6-4-10-2-1-3(11-4)5(7,8)9/h1-2H
SMILES FC(F)(F)c1ccnc(Cl)n1
Nom IUPAC 2-chloro-4-(trifluorométhyl)pyrimidine
Poids moléculaire (g/mol) 182.53
Poids de la formule 181.9859