Learn More
2-Chloro-4-(trifluorométhyl)pyrimidine, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 2-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyrimidine |
| CAS | 33034-67-2 |
| Formule moléculaire | C5 H2 Cl F3 N2 |
| Quantité | 10 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C5H2ClF3N2/c6-4-10-2-1-3(11-4)5(7,8)9/h1-2H |
| SMILES | FC(F)(F)c1ccnc(Cl)n1 |
| Nom IUPAC | 2-chloro-4-(trifluorométhyl)pyrimidine |
| Poids moléculaire (g/mol) | 182.53 |
| Poids de la formule | 181.9859 |