Learn More
2-Chloro-4H-1,3,2-benzodioxaphosphorin-4-one (90 %), TRC
Code produit 30364298
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30364298 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30364298 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC365000100G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloro-4H-1,2,3-benzodioxaphosphorin-4-one
CAS 5381-99-7
Formule moléculaire C7 H4 Cl O3 P
Quantité 100 g
Formule InChI InChI=1S/C7H4ClO3P/c8-12-10-6-4-2-1-3-5(6)7(9)11-12/h1-4H
SMILES ClP1OC(=O)c2ccccc2O1
Nom IUPAC 2-chloro-1,3,2-benzodioxaphosphinine-4-one
Poids moléculaire (g/mol) 202.53
Poids de la formule 201.9587