Learn More
2-Chloro-4H-1,3,2-benzodioxaphosphorin-4-one, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11424547
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11424547 5 g 5g
11434547 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11424547 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B21086.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 5381-99-7 | C7H4ClO3P | 202.53 g/mol
2-Chloro-4H-1,3,2-benzodioxaphosphorin-4-one is a reagent used in phosphorylation and phosphitylation of alcohols and in the formation of H-phosphonates. It is also reactive cyclic phosphitylating reagent involved in fast coupling rates and hydrolytic cleavage more readily compare to that of a acyclic analog.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 2-chloro-4H-1,3,2-benzodioxaphosphorin-4-one est un réactif utilisé dans la phosphorylation et la phosphitylation des alcools et dans la formation de H-phosphonates. Il est également réactif cyclique de phosphitylation réactif impliqué dans des vitesses de couplage rapides et le clivage hydrolytique se compare plus facilement à celui d’un analogue acyclique.
Solubilité
Soluble dans l’acétonitrile, le dichlorométhane, le tétrahydrofuron et le diméthylformamide.
Remarques
Sensible à la lumière et à la chaleur. Incompatible avec l’eau et les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5381-99-7
Formule moléculaire C7H4ClO3P
Poids moléculaire (g/mol) 202.53
Numéro MDL MFCD00013353
Clé InChI BVOITXUNGDUXRW-UHFFFAOYNA-N
Synonyme 2-chloro-4h-1,3,2-benzodioxaphosphorin-4-one, 2-chloro-4h-benzo d 1,3,2 dioxaphosphinin-4-one, van boom's reagent, 2-chloro-4h-1,2,3-benzodioxaphosphorin-4-one, 4h-1,3,2-benzodioxaphosphorin-4-one, 2-chloro, salicylchlorophosphite, salicyl chlorophosphite, acmc-1an3b, 2-chloro-4h-1,3,2-benzodioxaphosphinin-4-one, salicylchlorophosphite; van boom's reagent
CID PubChem 237010
Nom IUPAC 2-chloro-1,3,2-benzodioxaphosphinine-4-one
SMILES ClP1OC(=O)C2=CC=CC=C2O1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloro-4H-1,3,2-benzodioxaphosphorin-4-one
Point de fusion 36°C to 40°C
Point d’ébullition 127°C to 128°C (11 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Quantité 5 g
Numéro UN UN3261
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in acetonitrile,dichloromethane,tetrahydrofuron and dimethylformamide.
Poids de la formule 202.54
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Chloro-4H-1,3,2-benzodioxaphosphorin-4-one
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Chloro-4H-1,3,2-benzodioxaphosphorin-4-one