Läs mer
2-Chloro-4H-1,3,2-benzodioxaphosphorin-4-one, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivning
2-Chloro-4H-1,3,2-benzodioxaphosphorin-4-one is a reagent used in phosphorylation and phosphitylation of alcohols and in the formation of H-phosphonates. It is also reactive cyclic phosphitylating reagent involved in fast coupling rates and hydrolytic cleavage more readily compare to that of a acyclic analog.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
La 2-chloro-4H-1,3,2-benzodioxaphosphorin-4-one est un réactif utilisé dans la phosphorylation et la phosphitylation des alcools et dans la formation de H-phosphonates. Il est également réactif cyclique de phosphitylation réactif impliqué dans des vitesses de couplage rapides et le clivage hydrolytique se compare plus facilement à celui d’un analogue acyclique.
Solubilité
Soluble dans l’acétonitrile, le dichlorométhane, le tétrahydrofuron et le diméthylformamide.
Remarques
Sensible à la lumière et à la chaleur. Incompatible avec l’eau et les agents oxydants forts.
Specifikationer
Specifikationer
| Nom chimique ou matériau | 2-Chloro-4H-1,3,2-benzodioxaphosphorin-4-one |
| Point de fusion | 36°C to 40°C |
| Point d’ébullition | 127°C to 128°C (11 mmHg) |
| Point d’éclair | >110°C (230°F) |
| Quantité | 25 g |
| Numéro UN | UN3261 |
| Sensibilité | Moisture sensitive |
| Informations sur la solubilité | Soluble in acetonitrile,dichloromethane,tetrahydrofuron and dimethylformamide. |
| Poids de la formule | 202.54 |
| Pourcentage de pureté | 97% |
RUO – Research Use Only
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.