Learn More
2-Chloro-5-(1-chloro-1,3-dihydro-3-oxo-1-isobenzofuranyl)-chlorure de benzènesulfony, TRC
Code produit 30356957
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30356957 500 mg
30349096 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30356957 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC364355500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 68592-11-0
Formule moléculaire C14H7Cl3O4S
Poids moléculaire (g/mol) 377.63
Synonyme 3-Chloro-3-[4-chloro-3-(chlorosulfonyl)phenyl]-phthalide
Nom IUPAC 2-chloro-5-(1-chloro-3-oxo-2-benzofuran-1-yl)chlorure de benzènesulfonyle
SMILES O=C1OC(Cl)(C2=CC=C(Cl)C(=C2)S(=O)(=O)Cl)C=3C=CC=CC13
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloro-5-(1-chloro-1,3-dihydro-3-oxo-1-isobenzofuranyl)-benzenesulfonyl Chloride
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C14H7Cl3O4S/c15-11-6-5-8(7-12(11)22(17,19)20)14(16)10-4-2-1-3-9(10)13(18)21-14/h1-7H
Poids de la formule 375.9131