Learn More
2-Chloro-5,5-diméthyl-1,3-cyclohexanedione, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15469115
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15469115 250 mg 250mg
11309266 1 g 1g
15407927 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15469115 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H51035.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 7298-89-7 | C8H11ClO2 | 174.624 g/mol
2-Chloro-5,5-dimethyl-1,3-cyclohexanedione is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 2-chloro-5,5-diméthyl-1,3-cyclohexanédione est utilisée comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7298-89-7
Formule moléculaire C8H11ClO2
Poids moléculaire (g/mol) 174.624
Numéro MDL MFCD00010502
Clé InChI VOBIHUAWDXUCPH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme chlorodimedone, 2-chlorodimedone, monochlorodimedone, 2-chloro-5,5-dimethyl-1,3-cyclohexanedione, 1,1-dimethyl-4-chloro-3,5-cyclohexanedione, 1,3-cyclohexanedione, 2-chloro-5,5-dimethyl, monochlorodimedon
CID PubChem 122278
Nom IUPAC 2-chloro-5,5-diméthylcyclohexane-1,3-dione
SMILES CC1(CC(=O)C(C(=O)C1)Cl)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloro-5,5-dimethyl-1,3-cyclohexanedione
Point de fusion 161°C to 164°C
Quantité 250 mg
Beilstein 2326749
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 174.62
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Chloro-5,5-dimethyl-1,3-cyclohexanedione
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Chloro-5,5-dimethyl-1,3-cyclohexanedione