Learn More
Ester méthylique de l'acide 2-chloro-5,6-diméthyl-4-méthoxynicotinique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Chloro-5,6-dimethyl-4-methoxy Nicotinic Acid Methyl Ester |
| CAS | 1329833-74-0 |
| Formule moléculaire | C10H12ClNO3 |
| Quantité | 250 mg |
| Synonyme | 2-Chloro-4-methoxy-5,6-dimethyl-3-pyridinecarboxylic Acid Methyl Ester, Methyl 2-Chloro-4-methoxy-5,6-dimethyl-3-pyridinecarboxylate |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H12ClNO3/c1-5-6(2)12-9(11)7(8(5)14-3)10(13)15-4/h1-4H3 |
| SMILES | COC(=O)c1c(Cl)nc(C)c(C)c1OC |
| Nom IUPAC | 2-chloro-4-méthoxy-5,6-diméthylpyridine-3-carboxylate de méthyle |
| Poids moléculaire (g/mol) | 229.66 |
| Poids de la formule | 229.0506 |