Learn More
Acide 2-chloro-5-chlorosulfonylbenzoïque, TRC
Code produit 30368774
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30368774 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30368774 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC3650571G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloro-5-chlorosulfonylbenzoic Acid
CAS 137-64-4
Formule moléculaire C7 H4 Cl2 O4 S
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C7H4Cl2O4S/c8-6-2-1-4(14(9,12)13)3-5(6)7(10)11/h1-3H,(H,10,11)
SMILES OC(=O)c1cc(ccc1Cl)S(=O)(=O)Cl
Nom IUPAC Acide 2-chloro-5-chlorosulfonylbenzoïque
Poids moléculaire (g/mol) 255.08
Poids de la formule 253.9207