Learn More
2-chloro-5-cyanopyridine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11460863
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11460863 25 g 25g
11440863 1 g 1g
11450863 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11460863 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13291.14
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 33252-28-7 | C6H3ClN2 | 138.554 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 33252-28-7
Formule moléculaire C6H3ClN2
Poids moléculaire (g/mol) 138.554
Numéro MDL MFCD00084941
Clé InChI ORIQLMBUPMABDV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-chloro-5-cyanopyridine, 6-chloronicotinonitrile, 2-chloropyridine-5-carbonitrile, 6-chloro-3-pyridinecarbonitrile, 6-chloronicotinitrile, 6-chloronicotinontrile, 6-chloro-nicotinonitrile, 2-chloro-5-cyano-pyridine, 3-pyridinecarbonitrile, 6-chloro, 6-chloro nicotinonitrile
CID PubChem 5152094
Nom IUPAC 6-chloropyridine-3-carbonitrile
SMILES C1=CC(=NC=C1C#N)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloro-5-cyanopyridine
Point de fusion 116°C to 119°C
Point d’ébullition 105°C to 107°C (1 mmHg)
Quantité 25 g
Numéro UN UN3439
Beilstein 113867
Poids de la formule 138.56
Pourcentage de pureté 98%