Learn More
2-Chloro-5-(diméthylsulfamoyl)acide benzoïque, TRC
Code produit 30456961
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
500 mg
Conditionnement:
100mg
500mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30456961 500 mg 500mg
30456895 100 mg 100mg
30454445 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30456961 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT776965500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 37088-27-0
Formule moléculaire C9H10NO4SCl
Poids moléculaire (g/mol) 263.7
Nom IUPAC 2-chloro-5-(diméthylsulfamoyl)acide benzoïque
SMILES CN(C)S(=O)(=O)c1ccc(Cl)c(c1)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloro-5-(dimethylsulfamoyl)benzoic Acid
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C9H10ClNO4S/c1-11(2)16(14,15)6-3-4-8(10)7(5-6)9(12)13/h3-5H,1-2H3,(H,12,13)
Poids de la formule 263.0019